Fontos dokumentumok
97580
Mueller-Hinton Agar 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
M-H 2 Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 17.0 g/L
beef heart infusion, 2 g/L
casein acid hydrolysate, 17.5 g/L
starch, soluble, 1.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Haemophilus spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques