Merck
1.03872
Millipore
NutriSelect® prime MUELLER HINTON (MH) Agar
acc. FDA-BAM
Szinonimák:
MH Agar
Méret kiválasztása
500 G
68 700,00 Ft
68 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
68 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
68 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
NutriSelect® prime MUELLER HINTON (MH) Agar is a special media composition which is designed for the disc diffusion antimicrobial susceptibility testing if common, rapidly growing bacteria from food and animal feed, water, and other samples.
The presence of beef extract and casein hydrolysate provides nitrogen, vitamins, carbon, amino acids, and other nutrients to support the growth of microorganisms. Starch is added to absorb any toxic substances present and agar acts as a solidifying agent.
Alkalmazás
NutriSelect® prime MUELLER HINTON (MH) Agar is used to test the antibiotic resistance capability of microorganisms in food and animal feed, water, and other samples.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3