Fontos dokumentumok
1.07814
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE®
Szinonimák:
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Sn · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-868-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
1187 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
oldhatóság
1187 g/L
sűrűség
2.71 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1250 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: This study explores the role of precursor concentration, including Tin(II) chloride dihydrate, in the control of particle size and crystal size during the fabrication of cerium-doped tin oxide nanomaterials. These parameters critically influence the optical properties and energy gap of the produced nanomaterials, making the compound valuable in applications like sensors, catalysts, and energy devices (Al-Hada NM et al., 2021).
Kapcsolódás
Replaces: 7814-1
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, SnCl₂·2H₂O): 98.0 - 103.0 %
Appearance of solution in hydrochloric acid: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3