95577
Chelex® 100 sodium form
100-200 mesh particle size
Szinonimák:
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Chelex®
Minőségi szint
form
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
veszteség
65-85% loss on drying, 110°C
matrix
polystyrene/DVB
mátrix aktív csoport
paired iminodiacetate groups
részecskeméret
100-200 mesh
Általános leírás
Alkalmazás
- As an ion exchange resin in wastewater treatment it has a high affinity for metal ions and selectivity for transition metals such as Zn, Co, Ni, and Cu
- In the extraction and purification of DNA
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)