95621
Chelex® 100 sodium form
200-400 mesh particle size
Szinonimák:
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Chelex®
Minőségi szint
form
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
veszteség
~80% loss on drying, 110°C
matrix
polystyrene/DVB
mátrix aktív csoport
paired iminodiacetate groups
részecskeméret
200-400 mesh
Általános leírás
Alkalmazás
- As an ion exchange resin, in wastewater treatment due to its high affinity for metal ions
- For the extraction and purification of DNA
- As adsorbent in protein purification
- In determination of trace elements in marine water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)