Fontos dokumentumok
SML2645
L-Homocitrulline
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Homocitrulline, N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, NSC 27428
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)