Fontos dokumentumok
06279
Mangiferin
analytical standard
Szinonimák:
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone C2-β-D-glucoside, Chinomin, Chinonin, Shamimin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEDDIBAIWPIIBD-ZJKJAXBQSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?