Fontos dokumentumok
91521
Decanoyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine decanoyl ester, C10-Carnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -15±3°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤10% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Alkalmazás
- In dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
- In biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?