Fontos dokumentumok
11093070910
Roche
Biotin-16-dUTP
Szinonimák:
Bio-16-dUTP tetralithium salt, Biotin-labeled Uridines, 5-(N-[N-Biotinyl-ε-aminocaproyl-γ-aminobutyryl]-3-aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 μL (50 nmol; 1mM)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- For nonradioactive DNA labeling such as random priming, PCR labeling, or nick translation. Biotin-16-dUTP replaces dTTP in the random-primed DNA labeling reaction or nick translation in a ratio of 35% Biotin-16-dUTP and 65% dTTP, as well as in PCR.
- as a substrate for terminal transferase, DNA polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment), Taq DNA polymerase, and reverse transcriptase (e.g., Transcriptor). The nucleotide also serves as a substrate for Terminal Transferase in 3′-end labeling
- In fluorescence in situ hybridization (FISH)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Notes: For your convenience, biotin-dUTP is also available in convenient labeling mixes (single solution with conventional dNTPs and biotin-16-dUTP), and technique-specific mixes (nucleotides, buffers, and enzymes in a single vial).
Analízis megjegyzés
Emax241: E = 10.700;
Emax292: E = 7.000;
Emax265: E = 4.400;
A292/265 : 1.6.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash