Merck
908800
Sigma-Aldrich
Chiralyst Rh660
Umicore
Szinonimák:
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, (R,R)-Et-DUPHOS-Rh, [(R,R)Ethyl-DuPhosRh(COD)]BF4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H48BF4P2Rh
CAS-szám:
Molekulatömeg:
660.36
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
form
powder
SMILES string
C[CH+]C.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P12C3=C(P4([Rh](C)2C)[C@H](CC)CC[C@H]4CC)C=CC=C3.FB(F)F.C5C/C=C\CC/C=C\5.[F-]
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSYBEQKPSKLNMC-KYOOHHHUSA-N
Alkalmazás
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation reactions
Chiralyst Rh660 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric reactions and asymmetric hydrogenation.
The catalyst works well with privileged ligands.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolás és stabilitás
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)