Merck
916242
Sigma-Aldrich
Chiralyst Ru803
Umicore
Szinonimák:
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H38O6P2Ru
CAS-szám:
Molekulatömeg:
801.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
149-154 °C
Alkalmazás
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolás és stabilitás
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)