Fontos dokumentumok
746339
Dichlorotriphenylphosphine[bis(2-(ethylthio)ethyl)amine]ruthenium(II)
97%
Szinonimák:
Ru-SNS catalyst
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
300-310 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCSCCN([H])CCSCC.Cl[Ru]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H15P.C8H19NS2.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-10-7-5-9-6-8-11-4-2;;;/h1-15H;9H,3-8H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQGMNGJIEYHKBR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Replacing Phosphorus with Sulfur for the Efficient Hydrogenation of Esters
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.