Fontos dokumentumok
362026
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
98%
Szinonimák:
BEDT-TTF, Bi[5,6-dihydro-1,3-dithiolo[4,5-b][1,4]-dithiine-2-ylidene]
Teszt
98%
Forma
solid
mp
~260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?