Merck
900634
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylacetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
Beilstein:
1737614
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.21
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Teszt
99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
szennyeződések
≤0.005% water
water
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)