Fontos dokumentumok
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
Szinonimák:
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-429-0
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
0.18 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85 °C
oldhatóság
15 g/L
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)