Merck
38290
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
DIPA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605284
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
84 °C (lit.)
gőznyomás:
50 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
50 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
robbanási határérték
8.5 %
szennyeződések
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
sűrűség
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
7.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective permeation of carbon dioxide through plasma polymerized membrane from diisopropylamine.
Matsuyama H, et al.
Journal of Membrane Science, 92(3), 257-265 (1994)
A L Kayushin et al.
Nucleic acids research, 24(19), 3748-3755 (1996-10-01)
Trinucleotide phosphoramidites that correspond to the codons of all 20 amino acids were synthesized in high yield in 5g scale. Precursors of those amidites--trinucleotide phosphotriesters--have been prepared using the phosphotriester approach without protection of the 3'-hydroxyl function. The structures of
Reaction of amines and acid catalysts. IV. Kinetics and mechanism of olefin formation from triethylamine and diisopropylamine on ?-alumina.
Hogan P and Pasek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 38(5), 1513-1521 (1973)
Synthesis of high carbon materials from acetylenic precursors. Preparation of aromatic monomers bearing multiple ethynyl groups.
Neenan TX and Whitesides GM.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2489-2496 (1988)
Songping Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(49), 15114-15127 (2003-12-05)
Lithium diisopropylamide-mediated lithiations of N-alkyl ketimines derived from cyclohexanones reveal that simple substitutions on the N-alkyl side chain and the 2-position of the cyclohexyl moiety afford a 60,000-fold range of rates. Detailed rate studies implicate monosolvated monomers at the rate-limiting