Fontos dokumentumok
87115
Methyl tetracosanoate
analytical standard
Szinonimák:
Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl tetracosanoate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biodiesel produced from yellow horn oil using high-performance liquid chromatography technique.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)