Fontos dokumentumok
1.09743
Supelco
Methyl oleate
reference substance for gas chromatography
Szinonimák:
Methyl oleate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H36O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-992-5
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
202-210 °C/20 hPa
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
sűrűség
0.87 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Alkalmazás
  • Methyl oleate as a biochemical research tool: Methyl oleate, an oleic acid ester, is prominently utilized in biochemical research due to its effectiveness as a scientific-grade solvent. Its role in facilitating various biochemical reactions makes it an invaluable component in laboratory settings, particularly in the study of lipid-related processes (Lee DK et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 96.0
Identity (IR-spectrum): conforms
methyl elaidate (GC): ≤ 1.0
Methyl linoleate (GC): ≤ 1.0
Methyl stearate (GC): ≤ 1.0
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup