Fontos dokumentumok
PHR3541
Methyl Tetracosanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Methyl tetracosanoate, Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
methyl tetracosanoate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)