CMR0002
Recovery Medium for Cloning
for use with competent cells
Szinonimák:
Recovery Medium for Cloning
Összes fotó(3)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
sterilitás
sterile; autoclaved
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Tulajdonságok és előnyök
Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.