Fontos dokumentumok
84230
Salicylamide
puriss., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
mp
139-141 °C
140-144 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?