Fontos dokumentumok
83920
Rogosa Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
ammonium citrate, 2 g/L
casein peptone, 10 g/L
ferrous sulfate, 0.034 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.575 g/L
manganous sulfate, 0.12 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 6 g/L
sodium acetate, 15 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Lactobacillus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)