Fontos dokumentumok
02538
Raka-Ray Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
N-acetyl glucosamine, 0.5 g/L
agar, 17.0 g/L
betaine hydrochloride, 2.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L
diammonium hydrogen-citrate, 2.0 g/L
fructose, 5.0 g/L
glucose, 5.0 g/L
liver concentrate, 1.0 g/L
magnesium sulphate, 2.0 g/L
maltose, 10.0 g/L
manganese sulfate, 0.66 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
potassium aspartate, 2.5 g/L
potassium glutamate, 2.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
5.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
food and beverages
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Pediococcus spp.
selective for Lactobacillus spp.
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.