P2144
Peanut oil
delivery vehicle for lipophilic compounds
Szinonimák:
Arachis Oil
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
peanut oil
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
Unsaturated fatty acids, ~80%
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
oleic acid
lipidtípus
oils
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves