Fontos dokumentumok
89176
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
brilliant green, 0.0095 g/L
calcium carbonate, 38.7 g/L
Casein enzymic hydrolysate, 8.6 g/L
ox bile, 4.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 4.3 g/L
sodium chloride, 2.6 g/L
sodium thiosulphate, pentahydrate, 47.8 g/mL
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
8.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
alkalmasság
Salmonella spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Note: Due to presence of calcium carbonate, the prepared media forms opalescent solution with white precipitate.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?