Merck
57524
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Szinonimák:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥80.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.510-1.540
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fragrances using bi-dimensional gas chromatography coupled with quadrupole mass spectrometry (GCxGC-QMS).
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Routine quantification of 54 allergens in fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography-quadrupole mass spectrometry with dual parallel secondary columns. Part I: Method development.
Belhassen E, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 33(1), 63-74 (2018)
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk