Fontos dokumentumok
8.43949
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
CPME
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.22
gőznyomás
59.9 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
hatékonyság
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -1 °C
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 3 °C - closed cup