Merck
401757
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Szinonimák:
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
102391
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99.9%
bp:
65-67 °C (lit.)
gőznyomás:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
szennyeződések
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrahydrofuran (THF) is a saturated cyclic ether with a potential use as a biofuel. Its combustion studies have been investigated. Reports suggest that it is a better promoter than 1,3 dioxolane for CO2-hydrate formation.
Alkalmazás
Tetrahydrofuran was used as a solvent in the formation of diacetylinic polymers.
It may be used in the following processes:
  • Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
  • Aqueous THF solution to modify the polystyrene surface by swelling process.
  • As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structuring of polystyrene surface via swelling-freezing drying in a binary solvent solution.
Liang S, et al.
Journal of Porous Materials, 22, 859-865 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Cikkek
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.