Merck
52993
Supelco
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D9H14NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)