Fontos dokumentumok
8.18858
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
for synthesis
Szinonimák:
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H37NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
251-068-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Effective Oxidation Catalysis: It enhances the oxidation of benzylic and alkane C-H bonds under phase-transfer conditions, using Oxone as a terminal oxidant, indicating its role in improving oxidation reactions in organic chemistry (Cui et al., 2011).
  • Hydrogen Bonding Studies: The interaction of Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate with protic acids has been studied, providing insights into hydrogen bond-controlled adduct formation critical for molecular recognition processes in chemical engineering (Zakavi et al., 2010).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 167 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
348.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
175.6 °C - closed cup