Fontos dokumentumok
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
About This Item
UNSPSC kód:
41116121
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n/D 1.528-1.542
sűrűség
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Jogi információk
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)