Fontos dokumentumok
76635
Fumaric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
40 %
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid