Merck
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
FEMA-szám:
2488
Beilstein:
605763
Európai Tanács szám:
25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
08.025
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)