Merck
68067
Millipore
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.74
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Candida spp.
Általános leírás
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Alkalmazás
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Komponensek
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)