Merck
75908
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 5 μm
Szinonimák:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
koncentráció
2.5% (solids)
részecskeméret
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 525 nm
Analízis megjegyzés
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
A fluoreszcensen jelölt mikropartikulumok hasznosak standardként az áramlási citometriában, a konfokális lézerpásztázó mikroszkópiában és a fényszórásos műszerekkel.