86296
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
Szinonimák:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
koncentráció
2.5% (solids)
felület bevonatolás
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
részecskeméret
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 525
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Related Categories
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
A fluoreszcensen jelölt mikropartikulumok hasznosak standardként az áramlási citometriában, a konfokális lézerpásztázó mikroszkópiában és a fényszórásos műszerekkel.