Merck
90287
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Szinonimák:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
koncentráció
2.5% (solids)
felület bevonatolás
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
részecskeméret
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 525
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
Kim S and Kim J-H
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)
Cikkek
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
A fluoreszcensen jelölt mikropartikulumok hasznosak standardként az áramlási citometriában, a konfokális lézerpásztázó mikroszkópiában és a fényszórásos műszerekkel.