Fontos dokumentumok
90518
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 1 μm
Szinonimák:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
koncentráció
2.5% (solids)
részecskeméret
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluoreszcencia
λex 540 nm; λem 584
Analízis megjegyzés
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
A fluoreszcensen jelölt mikropartikulumok hasznosak standardként az áramlási citometriában, a konfokális lézerpásztázó mikroszkópiában és a fényszórásos műszerekkel.