Merck
94050
Supelco
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Szinonimák:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
koncentráció
2.5% (solids)
részecskeméret
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 525 nm
format
neat
Analízis megjegyzés
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhanced DAF in breaking up oil-in-water emulsions
Karhu.M, et al.
Separation and Purification Technology, 122, 231-241 (2014)
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used