Fontos dokumentumok
O2501
1,7-Octadiene
98%
Szinonimák:
α,ψ-Octadiene
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
sűrűség
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?