Fontos dokumentumok
74723
1-Octadecanol
Selectophore™, ≥99.0%
Szinonimák:
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 38 °C)
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
pellets
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
~8 %
mp
56-59 °C (lit.)
oldhatóság
THF: 1 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?