Merck
NIST2066
K-411 Glass microspheres
NIST® SRM® 2066
Szinonimák:
Glass spheres
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 50 mg
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a standard for the quantitative microanalysis of particles and for the development of particle matrix correction procedures. The elements present in these microspheres, common to many classes of particles, are silicon, calcium, magnesium, iron, and oxygen. SRM 2066 consists of approximately 50 mg of glass microspheres of known composition and size (1 μm to 40 μm) with minimal microheterogeneity. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2066_cert
SRM 2066_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Iron (Fe), Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1