Merck
80331
Millipore
EC O157:H7 ChromoSelect Selective Supplement I
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
Alkalmazás
Recommended for isolation and easy detection of Escherichia coli O157:H7 from food samples.
Komponensek
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)