Merck
69027
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
Szinonimák:
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Lineáris képlet:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.67
Beilstein:
1806504
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)