Merck
901275
Sigma-Aldrich
Sodium ethyl sulfate
≥98%
Szinonimák:
Sodium sulfovinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
SMILES string
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Building block for chemical synthesis. Sodium ethyl sulfate may also be used in the preparation of sodium ethane sulfonate by heating it in concentrated sodium sulfite aqueous solution. This product was previously listed as CDS000593.
Sodium ethyl sulfate can be converted to nitroethane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of nitroalkanes.
Aitken R A and Aitken K M
Sci. Synth., 41, 9-258 (2010)