Fontos dokumentumok
71406
Sodium citrate tribasic dihydrate
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
crystals
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?