Fontos dokumentumok
71635
Sodium citrate dibasic sesquihydrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Citric acid disodium salt, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
pH
4.6-5.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
oldhatóság
water: soluble 263.1 g/L
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- In the Supel Que Citrate (EN) tubes for the quantification of pesticides in blackcurrants by triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS [Gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) coupled with triple quadrupole (QqQ) analyzer] method.
- Dispersive solid phase extraction (dSPE) method, commonly referred as QuEChERS.2
- Preparation of RNA precipitation solution.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?