Fontos dokumentumok
1491300
USP
Oxytocin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Posterior pituitary extract, α-Hypophamine, Oxytocic hormone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxytocin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNOPRXBHLZRZKH-DSZYJQQASA-N
Géninformáció
human ... OXTR(5021)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Oxytocin is a nonapeptide hormone that possesses the ability to induce contractions in the smooth muscles of the uterus and the myoepithelial cells in the mammary gland. This hormone is synthetically produced and has a minimum oxytocic activity of 400 USP Oxytocin Units per milligram.
Alkalmazás
- Oxytocin Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3