Fontos dokumentumok
71497
Sodium citrate monobasic
BioXtra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
Citric acid monosodium salt, Sodium dihydrogen citrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
pH
3.5-4.0 (25 °C, 0.25 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.25 M in H2O
SMILES string
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- as a component of Beltsville thawing solution (BTS) for semen dilution
- for the formulation of isonitrogenous diets to study the effects of sodium citrate in red hybrid tilapia
- for the preparation of SSC (saline sodium citrate) made for post-hybridization wash
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.