61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Szinonimák:
Wash Solution for PCR Sample Prep
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
bottle of 4 × 250 mL each
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 61031-100
tárolási körülmény
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Listeria spp.
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)